Learn More
Cytiva Billes magnétiques de carboxylate Sera-Mag SpeedBeads™, hydrophobes
Excellent pour le couplage d’oligos ou de protéines directement aux billes. Leur structure “en chou-fleur” offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les groupes carboxyles sur ces billes peuvent être activés par une liaison standard EDC/EDAC pour réagir avec des groupes aminés libres, formant ainsi des liaisons amide.
567.00€ - 12000.00€
Spécification
Concentration | 5 % de solides (50 mg/ml) |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons d’ADN, Purification de protéines |
Diamètre (métrique) | 1 μm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11819912
|
Cytiva
65152105050250 |
15 ml |
567.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11829912
|
Cytiva
65152105050350 |
100 ml |
2274.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11839912
|
Cytiva
65152105050450 |
1 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Microbilles de magnétite à double coquille
- . Capacité de liaison élevée
- 1,0 μm de diamètre
- Teneur élevée en acide carboxylique pour la liaison de l’ADN et des protéines
- Bille hydrophobe basée sur les exigences de réticulation pour la couche d’encapsulation
Spécification
5 % de solides (50 mg/ml) | |
2°C à 8°C | |
Préparation des échantillons d’ADN, Purification de protéines | |
1 μm |