Learn More
Cytiva Billes magnétiques de protéines A/G Sera-Mag SpeedBeads™
Code produit. 15732442 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
1mL
5mL
Code produit. 15732442
Marque: Cytiva 17152104010150
Fournissent une méthode rapide et pratique pour l’isolement magnétique manuel et automatisé des protéines IgA et IgG à l’aide de liaisons d’affinité. Les billes peuvent être utilisées avec la plus large gamme d’espèces et de sous-classes d’anticorps (même lorsque l’identité de la sous-classe n’a pas été déterminée).
  • Leur structure 'en chou-fleur' donne aux billes Sera-Mag une capacité de liaison élevée
  • Purification rapide et facile d’IgA et purification d’IgG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 % de solides (10 mg/ml)
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Purification par affinité (purification par IgA et IgG)
Quantité 5 ml
Diamètre (métrique) 1 μm