Learn More
Cytiva Billes magnétiques de streptavidine Sera-Mag™, capacité moyenne de liaison à la biotine
Code produit. 10558045 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10558045
Marque: Cytiva 30152104011150
Leur structure en chou-fleur offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les billes de streptavidine Sera-Mag contiennent de la streptavidine liée par covalence et sont disponibles avec des capacités de liaison à la biotine nominales faibles, moyennes ou élevées. Choisissez la capacité de liaison à la biotine nécessaire pour optimiser votre application.
Capacité de liaison à la biotine de billes de 3500 à 4500 pmol/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 % de solides (10 mg/ml)
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées telles que des oligos, des anticorps, des antigènes, d’autres protéines et de petites molécules
Quantité 1 ml
Diamètre (métrique) 1 μm