Learn More
Cytiva Billes magnétiques de streptavidine Sera-Mag™, capacité élevée de liaison à la biotine
Code produit. 11805022 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
11805022 5 ml 1 pièce
11815022 100 ml 1 pièce
11825022 1 ml 1 pièce
3 options
Code produit. 11805022
Marque: Cytiva 30152105010150
Leur structure en chou-fleur offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les billes de streptavidine Sera-Mag contiennent de la streptavidine liée par covalence et sont disponibles avec des capacités de liaison à la biotine nominales faibles, moyennes ou élevées. Choisissez la capacité de liaison à la biotine nécessaire pour optimiser votre application.
Capacité de liaison à la biotine de billes de 4500 à 5500 pmol/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 % de solides (10 mg/ml)
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées telles que des oligos, des anticorps, des antigènes, d’autres protéines et de petites molécules
Quantité 5 ml
Diamètre (métrique) 1 μm