Learn More
Cytiva Billes magnétiques de streptavidine Sera-Mag™, capacité élevée de liaison à la biotine
Code produit. 11815022 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
11815022 100 ml 1 pièce
11805022 5 ml 1 pièce
11825022 1 ml 1 pièce
3 options
Code produit. 11815022
Marque: Cytiva 30152105010350
Leur structure en chou-fleur offre une capacité de liaison élevée aux billes Sera-Mag. Les billes de streptavidine Sera-Mag contiennent de la streptavidine liée par covalence et sont disponibles avec des capacités de liaison à la biotine nominales faibles, moyennes ou élevées. Choisissez la capacité de liaison à la biotine nécessaire pour optimiser votre application.
Capacité de liaison à la biotine de billes de 4500 à 5500 pmol/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 % de solides (10 mg/ml)
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Immunodosages, Création de bibliothèques d’ADNc, Capture de cibles biotinylées telles que des oligos, des anticorps, des antigènes, d’autres protéines et de petites molécules
Quantité 100 ml
Diamètre (métrique) 1 μm