Learn More
Cytiva Kit Sera-Xtracta™ HMW DNA
Code produit. 16406159 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
:
Quantité : 96 purifications
Code produit.
16406159 Quantité : 96 purifications
1 options
Code produit. 16406159
Marque: Cytiva 29429140
Extraction à haut débit de l’ADN génomique à poids moléculaire élevé à partir du sang, de la couche leucocytoplaquettaire, de la salive, des cellules de mammifères cultivées et des tissus solides avec un protocole simplifié.
Le kit d’ADN Sera-Xtracta™ HMW permet l’extraction par microbilles magnétiques et la purification de l’ADN génomique à partir de sang total (traité avec de l’acide éthylènediaminetétracétique (EDTA), du citrate ou de l’héparine), de la couche leucocytoplaquettaire, de la salive, des cellules de mammifères cultivées et des échantillons de tissus solides. Les protocoles d’extraction sont conçus pour éliminer efficacement les contaminants et les inhibiteurs de PCR tout en minimisant le cisaillement, ce qui entraîne un ADN génomique de haute qualité de poids moléculaire avec un transfert minimal d’ARN.
  • Convient au séquençage à lecture longue : isole l’ADN de poids moléculaire élevé de > 200 kb.
  • Évolutivité et flexibilité efficaces : fournit une chimie robuste pour les volumes d’entrée d’échantillons de 200 μL à 2 mL.
  • Élimination efficace des inhibiteurs pour obtenir de l’ADN génomique de haute pureté : Rapport de pureté type (A260 / A280 et A260 / A230) de > 1,7.
  • Réactifs conviviaux pour l’automatisation et protocoles faciles à utiliser
  • Le protocole simplifié minimise la copurification de l’ARN.
  • Compatible avec les techniques de biologie moléculaire, notamment le séquençage de nouvelle génération (NGS), le clonage, la digestion par enzymes de restriction, l’amplification par PCR et les applications de génotypage.
Le kit utilise des agents chaotropiques pour extraire l’ADN des échantillons, dénaturer les composants des protéines et favoriser la liaison sélective de l’ADN à des microbilles magnétiques revêtues de silice. La protéinase K est la protéase de choix pour digérer les protéines des échantillons, car elle est active même lorsque des inhibiteurs enzymatiques tels que l’EDTA et les détergents sont présents dans les échantillons. Les contaminants dénaturés sont facilement retirés en lavant ultérieurement les microbilles de silice avec un ensemble de tampons d’éthanol. L’ADN génomique purifié est élué dans un tampon de faible force ionique, à une concentration adaptée à la plupart des applications de biologie moléculaire en aval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Protéinase K 60 mg (séchée) ; Tampon de lyse de 22 ml ; Microbilles magnétiques revêtues de silice de 1,5 ml ; Tampon de liaison de 26 ml ; Tampon de lavage 1 AQ de 120 ml ; tampon de lavage 2 AQ de 30 ml ; Tampon d’élution d’ADNg de 14 ml. Conserver à température ambiante.
Description Capacité de liaison d’env. 12 μg basée sur l’aliquote spécifiée de 15 μl avec des suspensions de microbilles magnétiques fournies = microbilles de 1,5 mg à 100 mg/ml
Volume d’élution 100 μl
Comprend Protéinase K 3 ml, tampon de lyse 22 ml, microbilles magnétiques revêtues de silice : 1,6 ml, tampon de liaison 26 ml, tampon de lavage 1 AQ 120 ml, tampon de lavage 2 AQ 30 ml, tampon d’élution d’ADNg 14 ml
Nbre de réactions 96 purifications
Pureté Rapport de pureté (A260/A280) > 1,7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sera-Xtracta Genomic DNA Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidinium chloride, trometamol, proteases
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 70% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 70% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.