Learn More
Cytiva Microbilles superparamagnétiques revêtues de silice SeraSil-Mag
Code produit. 16457655 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 ml
60 ml
Dimensions:
Particule de 400 nm de diamètre
Particule de 700 nm de diamètre
Particules de 400 nm de diamètre
Conditionnement:
5mL
60mL
Code produit. Quantité Dimensions unitSize
16457655 5 ml Particule de 700 nm de diamètre 5mL
16437655 5 ml Particules de 400 nm de diamètre 5mL
16447655 60 ml Particule de 400 nm de diamètre 60mL
16467655 60 ml Particule de 700 nm de diamètre 60mL
4 options
Code produit. 16457655
Marque: Cytiva 29357373
Les microbilles SerSil-Mag pour l’isolement des acides nucléiques permettent une extraction d’ADN de haute pureté dans les applications NGS.
  • Garantit une extraction d’ADN de haute pureté pour les applications hautement sensibles où l’échantillon est rare
  • Ces microbilles offrent une surface optimale pour la liaison des acides nucléiques avec des performances élevées et un fond faible
  • Forte magnétisation (60 emu/g) et forte capacité de liaison permettant une réponse magnétique rapide (∼5 sec) et une réduction du temps nécessaire aux étapes magnétiques pendant l’isolement
  • Les microbilles sont disponibles en deux tailles (diamètre submicronique 700 nm et 400 nm), offrant un choix basé sur les exigences de surface et une capacité de liaison élevée en raison des petites particules
  • Les microbilles sont monodispersées avec une distribution de taille étroite pour des résultats cohérents et reproductibles
  • Les groupes hydroxyles de silanol sur la surface du cordon permettent un isolement efficace et de haute pureté des acides nucléiques
  • Testé pour la contamination microbienne
  • Bonne stabilité de la flottabilité (faible taux de sédimentation) : les microbilles restent bien suspendues et dispersées pendant plus de 90 minutes (à une concentration de 1 mg/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 20 mg/ml dans l’eau (0,05 % d’azoture de sodium)
    Contenu et stockage Température ambiante
    Description Solution de stockage :Eau + 0,05 % d’azoture de sodium
    Diamètre (métrique) 700 nm
    À utiliser avec (application) Chimie des sels chaotropiques et mélange Vortex, mélange de rouleaux et émission d’ultrasons
    Type de produit Revêtement en silice, structure en noyau-enveloppe
    Quantité 5 ml
    Dimensions Particule de 700 nm de diamètre