Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit en PEHD de série 310 Safegrip 250 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
234 pièces
Description
- Le col de ce flacon a été adapté au bouchon standard en verre DIN 32
- En PEHD.
- Couleur naturelle
- Les applications incluent le stockage, le conditionnement et le transport
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Natural |
| Dimensions (L x l x H) | 60 x 60 x 136 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 18.6 mm |
| À utiliser avec (application) | Packaging, Transport, Storage |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 234/case |
| Certifications/Conformité | DIN 32 |
| Forme | Carré |