Learn More
Kautex™ PEHD, bonbonne série 350
Click to view available options
:
60 L ; PEHD
Description
- En PEHD de couleur naturelle
- Avec bouchon à vis
- Forme ronde
- Les raccords du robinet d’arrêt sont disponibles en tant qu’accessoires
- Les applications incluent le stockage, le transfert et le transport
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 15,8 gal. |
| Capacité (métrique) | 60 l |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 50 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 346mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage, transport, transfert |
| Graduations | Imprimé bleu |
| Hauteur (métrique) | 823 mm |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Afficher plus |