Learn More
Kautex™ PEHD, jerrican industriel série 353
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En PEHD
- Avec approbation UN sur le modèle de 25 L
- Peut être utilisé pour presque n’importe quelle application
- Ces applications incluent le stockage, l’emballage et le transport
- Disponible en couleur bleue ou naturelle
- Large gamme d’accessoires de fermeture disponibles
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 2 gal |
| Capacité (métrique) | 8 l |
| Type de bouchon | Screw Cap (sold separately) |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1.4 in. |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 34,5 mm |
| Dimensions (L x l) | 230 x 190 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage, conditionnement, transport |
| Hauteur (impériale) | 10.6 in. |
| Hauteur (métrique) | 270 mm |
| Afficher plus |