Läs mer
Läs mer
Kautex™ PEHD, jerrican industriel série 353
S’utilise avec : Stockage, conditionnement, transport ; Couleur : Naturel
Brand: Kautex™ 2000080289
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- En PEHD
- Avec approbation UN sur le modèle de 25 L
- Peut être utilisé pour presque n’importe quelle application
- Ces applications incluent le stockage, l’emballage et le transport
- Disponible en couleur bleue ou naturelle
- Large gamme d’accessoires de fermeture disponibles
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering