Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Code produit. 11832711 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Modèle:
Incubateur simple
Incubateur simple à trois gaz
Tension:
230 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Technologie de capteur de CO2 Modèle Tension unitSize
11832711 Capteur IR Incubateur simple 230 V 1 pièce
11822711 Capteur CT Incubateur simple 230 V 1 pièce
11842711 Capteur CT Incubateur simple à trois gaz 230 V 1 pièce
11852711 Capteur IR Incubateur simple à trois gaz 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11832711 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3423
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Fonctionnement
  • La filtration HEPA rapide offre une qualité d’air de classe 100 en moins de cinq minutes.
  • Interface utilisateur intuitive du centre de messages pour un accès rapide et simple à toutes les fonctions
  • Réglage des niveaux de température, de surchauffe, de CO2
  • Étalonnage de la température, du CO2, de l’HR (en option)
  • Marche/Arrêt sonore configurable, code d’accès, rappel de changement de filtre HEPA, boutons distants d’alarme, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé
  • Affichage de CO2, O2 (option) et HR
  • Indicateur de chauffage activé
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Affichage du rappel de minuteur de classe 100 après la fermeture de la porte pendant cinq minutes
  • Une minuterie intégrée réglable vous avertit lorsque le filtre doit être remplacé
  • Choix de capteurs de CO2 par CT ou IR
Structure
  • Triple-parois
  • La porte intérieure chauffée à double vitrage réduit la perte de chaleur et la condensation
  • Les coins arrondis facilitent le nettoyage.
  • Les étagères, les supports et le filtre HEPA s’enlèvent facilement sans outils.
Informations de commande :
Non commercialisé aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 6,5 pied cube
Certifications/Conformité UL , cUL , CE
Sorties de données Option 4 à 20 mA
Description Incubateur unique de 184 L
Capacité (métrique) 184 l
Matériau de la cuve En acier inox poli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Éclairage DEL
Matériau Acier inoxydable
Contrôle de l’oxygène Néant
Humidité relative < 90 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Ambiante 5 ° à 55 ° C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité eau Pan
Modèle Incubateur simple
Dimensions (P x l x H) intérieures 20 x 21,3 x 26,8 po (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
Dimensions (L x l x H) 25 x 26 x 39,5 po (63,5 x 100,3 x 66 cm)
Poids (impériale) 265 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V