Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Modèle:
Incubateur simple
Incubateur simple à trois gaz
Tension:
230 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Fonctionnement
- La filtration HEPA rapide offre une qualité d’air de classe 100 en moins de cinq minutes.
- Interface utilisateur intuitive du centre de messages pour un accès rapide et simple à toutes les fonctions
- Réglage des niveaux de température, de surchauffe, de CO2
- Étalonnage de la température, du CO2, de l’HR (en option)
- Marche/Arrêt sonore configurable, code d’accès, rappel de changement de filtre HEPA, boutons distants d’alarme, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé
- Affichage de CO2, O2 (option) et HR
- Indicateur de chauffage activé
- Contact pour report d’alarme à distance
- Affichage du rappel de minuteur de classe 100 après la fermeture de la porte pendant cinq minutes
- Une minuterie intégrée réglable vous avertit lorsque le filtre doit être remplacé
- Choix de capteurs de CO2 par CT ou IR
Structure
- Triple-parois
- La porte intérieure chauffée à double vitrage réduit la perte de chaleur et la condensation
- Les coins arrondis facilitent le nettoyage.
- Les étagères, les supports et le filtre HEPA s’enlèvent facilement sans outils.
Informations de commande :
Non commercialisé aux États-Unis.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 6,5 pied cube |
| Certifications/Conformité | UL , cUL , CE |
| Sorties de données | Option 4 à 20 mA |
| Description | Incubateur tri-gaz simple 184 L, 1-20 % |
| Capacité (métrique) | 184 l |
| Matériau de la cuve | En acier inox poli |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur CT |
| Éclairage | DEL |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |