Learn More
BINDER™ Incubateurs CO2 de la série CB avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 thermostérilisable
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17323703 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
53 L
170 L
267 L
Modèle:
CB056-230 V
CB056-230 V-O
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Contrôle de l’oxygène:
Aucun
Oui
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17323703
Marque: BINDER™ 96400013
Edge
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’incubateur CB CO2, puissant et polyvalent, convient aux essais cellulaires dans la recherche médicale et pharmaceutique.Grâce à son assortiment complet d’options et d’accessoires, cet incubateur BINDER convient même aux expériences de culture complexes ou aux environnements individuels présentant des conditions hypoxiques.
  • Sûreté – Les cultures cellulaires bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
  • Fiabilité – Des conditions de bien-être constantes pour les cellules
  • Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
  • Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
  • Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
  • Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
  • Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
  • Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
  • Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
  • Contrôleur tactile intuitif
  • Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
  • Système de diagnostic des défauts avec alarme visuelle et sonore
  • Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme sans tension
  • Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
  • Régulation de l’O2 avec plages de régulation de l’O2 :0,2 à 20 vol. % O2 ou 10 à 95 vol. % O2
  • Portes en verre à plusieurs sections avec des étagères spéciales permettant de diviser l’espace pour accueillir différentes expériences
  • Adaptateur d’empilage pour une installation sûre et peu encombrante
  • Changeur de réservoir de gaz pour connecter deux réservoirs de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
Capacité (impériale) 9.4 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 22 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 10 kg
Description CB260-230 V, standard, série CB - Incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur, 267 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 267 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Capacité Aucun
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 1
Nbre d’étagères 3 std./8 max.
Plage de concentration en O2 1 à 21%
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de bouchon NEMA 5-20P
Humidité relative 90 à 95 %
Plage de températures (métrique) De 5°C au-dessus de la température ambiante à 60°C
Type Étuves à CO2
Affichage Écran tactile TFT
Modèle CB260-230 V
Technologie de capteur d’O2 Capteur IR
Types de capteur IR sensor
Dimensions (P x l x H) intérieures 620 x 575 x 750 mm
Dimensions (L x l x H) 745 x 885 x 1020 mm
Poids (métrique) 125 kg
Tension 230 V
Puissance 1,5 kW
Ampérage 6,5 A
Fréquence 50/60 Hz