Learn More
BINDER™ Série ED Avantgarde.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection naturelle
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7227207 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
57 l
114 L
255 L
743 L
Dimensions (L x l x H):
635 x 665 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1090 x 845 x 962 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15622126
Marque: BINDER™ 90100333
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les applications courantes de séchage et de stérilisation jusqu’à 300 °C sont les atouts d’une étuve de séchage BINDER de la série ED. Tous les processus thermiques se déroulent avec la plus grande efficacité grâce à la convection naturelle. La série ED garantit un séchage rapide et homogène.
  • Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
  • Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
  • Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
  • Convection naturelle
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Capacité (impériale) 2 cu. ft.
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Contrôleur avec écran LCD
Type de convection Naturel
Description ED056-230 V, standard, Avantgarde.Line série ED - Chambres de séchage et de chauffage à convection naturelle, 57 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 57 l
max. (métrique) 5° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 30 kg
Modèle ED056-230 V
Nbre d’étagères 2 std./4 max.
Type de bouchon NEMA 5-20P
Dimensions (P x l x H) intérieures 360 x 380 x 420 mm
Dimensions (L x l x H) 635 x 665 x 625 mm
Poids (métrique) 42 kg
Alimentation électrique 230 V, 1 phase, 50 / 60 Hz, 1.05 kW, 6.3 A
Tension 230 V
Puissance 1,05 kW
Ampérage 6,3 A
Fréquence 50/60 Hz
Technologie de convection Technologie APT.line™
Nbre de portes 1