Learn More
BINDER™ Série FD Avantgarde.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7227216 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 l
259 L
741 L
Dimensions (L x l x H):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15632116
Marque: BINDER™ 90100305
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les étuves de séchage BINDER de la série FD Avantgarde.Line servent principalement aux applications qui requièrent un séchage et une stérilisation rapides. Sa distribution thermique parfaitement homogène, une réponse dynamique rapide et un ventilateur puissant permettent de gagner un temps précieux
  • Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
  • Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
  • Convection forcée
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Capacité (impériale) 4.1 cu. ft.
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Contrôleur avec écran LCD
Type de convection Forcé
Description FD115-230 V, standard, Avantgarde.Line, série FD - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée, 116 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 115 l
max. (métrique) Température ambiante plus 10° à 300°C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 30 kg
Modèle FD115-230 V
Nbre d’étagères 2 std./5 max.
Type de bouchon NEMA 5-20P
Dimensions (P x l x H) intérieures 550 x 385 x 550 mm
Dimensions (L x l x H) 835 x 760 x 705 mm
Poids (métrique) 57 kg
Alimentation électrique 230 V, 1 phase, 50/60 Hz, 1.3 kW, 6.3 A
Tension 230 V
Puissance 1,3 kW
Ampérage 6,3 A
Fréquence 50 / 60 Hz
Technologie de convection Technologie APT.line™
Nbre de portes 1