Learn More
3M™ Casque de chantier fin de série G3000 avec bandeau en cuir
Code produit 15749987 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Jaune haute visibilité
Conditionnement:
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15749987 Blanc 20 pièces
15759987 Jaune 20 pièces
15789987 Jaune haute visibilité 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15749987 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000108322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.00€
    716.56€ / 20 pièces
    Économisez 207.44€
    22% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Le casque de chantier fin 3M™ de série G3000 avec bandeau en cuir permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
  • Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
  • Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut
  • Isolation électrique à 1000 VCA
  • Bandeau en cuir souple facile à remplacer pour un niveau de confort et d’hygiène optimal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Comprend Bandeau anti-sueur en cuir
Matériau ABS stabilisé aux UV
Type de produit Casque
Dimensions 54 à 62 cm
Poids (métrique) 330 g
Ventilée Non ventilés