Learn More
3M™ Casque de chantier à cliquet et ventilé de série G3000
Product Code. 17986072 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Vert haute visibilité
Unit Size:
1 pièce
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Unit Size
17986072 Jaune 1 pièce
15799717 Rouge 20 pièces
15789717 Orange 20 pièces
15709987 Vert 20 pièces
15719987 Vert haute visibilité 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17986072 Supplier 3M™ Supplier No. 7000009701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    23.77€ / 1 pièces
    Économisez 8.23€
    25% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le casque de chantier ventilé à crémaillère de la série G3000 permet aux objets qui tombent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, offrant une excellente ventilation et un bon champ de vision.
  • 3M™ Uvicator™ Le disque capteur vous indique quand votre casque de chantier a été surexposé aux rayons UV et qu'il est temps de le remplacer.
  • Conception aux formes douces et arrondies, qui permet d'éviter que les parties du casque ne s'accrochent aux branches, etc.
  • Les orifices de ventilation, répartis sur une plus grande surface, assurent une circulation d'air maximale, améliorant ainsi le confort de celui qui les porte.
  • Le harnais de tête peut pivoter à 180°.° pour une meilleure visibilité lors de travaux dans des espaces confinés.
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité EN 397
Couleur Jaune
Matériau ABS stabilisé aux UV
Type de produit Casque
Dimensions 53 à 62 cm
Type de suspension Cliquet
Poids (métrique) 330 g
Ventilée Ventilé