Learn More
3M™ Casque de chantier fin et ventilé de série G3000 avec bandeau en cuir
Code produit 15759977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Jaune haute visibilité
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15759977 Rouge 20 pièces
15769967 Orange 20 pièces
15779967 Jaune 20 pièces
15749977 Vert 20 pièces
15729977 Bleu 20 pièces
15739977 Jaune haute visibilité 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15759977 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000108297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    418.57€ / 20 pièces
    Économisez 124.43€
    22% de réduction
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le casque de chantier ventilé et mince de la série G3000, doté d'un bandeau anti-transpiration en cuir, permet aux objets qui tombent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, offrant une excellente ventilation et un bon champ de vision.
  • 3M™ Uvicator™ Le disque capteur vous indique quand votre casque de chantier a été surexposé aux rayons UV et qu'il est temps de le remplacer.
  • Conception aux formes douces et arrondies, qui permet d'éviter que les parties du casque ne s'accrochent aux branches, etc.
  • Les orifices de ventilation, répartis sur une plus grande surface, assurent une circulation d'air maximale, améliorant ainsi le confort de celui qui les porte.
  • Le harnais de tête peut pivoter à 180°.° pour une meilleure visibilité lors de travaux dans des espaces confinés.
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut.
  • Bandeau anti-transpiration en cuir souple facile à remplacer pour un confort et une hygiène optimaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 397
Couleur Rouge
Matériau ABS stabilisé aux UV
Type de produit Casque
Dimensions 54 à 62 cm
Poids (métrique) 310 g
Ventilée Ventilé