Learn More
3M™ Casque de chantier fin de série G3001
Code produit 15709727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15709727 Blanc 20 pièces
15729987 Jaune 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15709727 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000039722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    618.00€
    472.66€ / 20 pièces
    Économisez 145.34€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le casque de chantier fin 3M™ de série G3001 permet aux objets qui chutent de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
  • Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
  • Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut
  • Isolation électrique à 440 VCA
  • Bandeau à cliquet facile à régler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 50365, EN397
Couleur Blanc
Comprend Diélectrique 440 V
Matériau ABS stabilisé aux UV
Type de produit Casque
Dimensions 53 à 62 cm
Type de suspension Cliquet
Poids (métrique) 330 g
Ventilée Non ventilés