Description
- Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
- Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
- Un pic court améliore la visibilité vers le haut
- Isolation électrique à 440 VCA
- Bandeau à cliquet facile à régler
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | EN 50365, EN397 |
| Couleur | Jaune |
| Comprend | Diélectrique 440 V |
| Matériau | ABS stabilisé aux UV |
| Type de produit | Casque |
| Dimensions | 53 à 62 cm |
| Type de suspension | Cliquet |
| Poids (métrique) | 330 g |
| Ventilée | Non ventilés |