Learn More
BINDER™ Série KB - Étuves réfrigérées bactériologiques, avec refroidissement par compresseur puissant
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
115 l
247 L
400 l
698 L
Modèle:
KB023-230V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Dimensions (L x l x H):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de température : -10 °C à 100 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Jusqu’à 30 % de consommation d’énergie en moins par rapport au modèle précédent
- Refroidissement par réfrigérateur à compression de vapeur
- Vitesse de ventilation réglable
- Contrôleur avec programmation par séquence et en temps réel
- Porte intérieure en verre de sécurité
- 2 clayettes-grilles en acier inoxydable
- Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) équipé d’une alarme visuelle et sonore
- Interface pour ordinateur : Ethernet
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0.7 cu. ft. |
| Capacité (impériale) d’étagère | 22 lb. |
| Capacité (métrique) d’étagère | 10 kg |
| Description | KB023-230V, Standard, Series KB - Étuves réfrigérées bactériologiques à technologie compresseur, 20 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Technologie de capteur de CO2 | Pas de capteur |
| Convection Type | Technologie APT.line™ |
| Éclairage | Pas d’éclairage |
| Afficher plus |