Learn More
BINDER™ Chambre de test d’humidité série KBF-S Solid.Line
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16332106 Tous les produits BINDER Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1020 L
247 L
700 L
102 L
Modèle:
KBFS1020-230 V
KBFS115-230 V
KBFS240-230 V
KBFS720-230 V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Modèle unitSize
16332106 1020 L KBFS115-230 V 1 pièce
15986482 247 L KBFS240-230 V 1 pièce
16378975 700 L KBFS720-230 V 1 pièce
16342106 102 L KBFS1020-230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 16332106 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200370
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
La chambre climatique Solid.Line KBF-S est une solution personnalisée pour les tests à long terme et les tests de stabilité accélérée des produits pharmaceutiques conformément à la directive ICH Q1A. L’intérieur anti-corrosion et anti-condensation garantit également des niveaux d’humidité et de température exceptionnellement stables, même à pleine charge.
  • Plage de températures : 0°C à +70°C
  • Plage d’humidité : Humidité relative de 20 % à 80 %
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • LCD pour afficher la température et l’humidité ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
  • Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
  • 2 racks en acier inoxydable, supports de tablettes inclus
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • Roulettes doubles robustes avec freins, à partir de 240 L
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Alimentation en eau indépendante via le réservoir
Spécification
Capacité (impériale) 3.6 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description KBFS115-230 V, standard, Solid.Line série KBF-S - Chambres climatiques à conditions constantes avec large plage de températures / d’humidité, 102 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 1020 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 2 std./5 max.
Type de bouchon CEE
Humidité relative 20 à 80 %
Plage de températures (métrique) de 0 °C à 70 °C
Type Chambre d’humidité
Affichage LCD
Plage d’humidité Humidité relative de 20 % à 80 %
Capacité de charge (métrique) 30 kg
Modèle KBFS115-230 V
Nbre de portes 1
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 351 x 483 mm
Dimensions (L x l x H) 905 x 705 x 1050 mm
Poids (métrique) 128 kg
Tension 200 V
Puissance 1,4 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50/60 Hz