Learn More
BINDER™ Série KT - Étuves réfrigérées bactériologiques, à technologie Peltier
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15639115 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
53 L
102 L
163 L
Dimensions (L x l x H):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15639115
Marque: BINDER™ 90200289
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La série KT associe des performances exceptionnelles à une efficacité énergétique impressionnante et un respect de l’environnement. Les incubateurs refroidis de la série KT sont à la pointe en termes d’application et de protection des échantillons.
  • Plage de températures : +4°C à +100°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Refroidissement électrique avec module Peltier
  • Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
  • Affichage via un moniteur LCD
  • Entrée par bouton-poussoir / bouton rotatif
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks en acier inoxydable
  • Empilable
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Enregistrement de données et interface USB
Spécification
Capacité (impériale) 5,8 pied cube
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description KT170-230 V, standard, série KT - Incubateurs de refroidissement avec technologie Peltier, 163 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 163 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Technologie de capteur de CO2 Pas de capteur
Convection Type Technologie APT.line™
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 2 std./10 max.
Contrôle de l’oxygène Aucun
Type de bouchon NEMA 5-20P
Plage de températures (métrique) 4° à 100°C
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Écran LCD
Modèle KT170-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 355 x 765 mm
Dimensions (L x l x H) 880 x 815 x 1025 mm
Largeur (impériale) 33.9 in.
Largeur (métrique) 860 mm
Largeur (métrique) intérieure 600 mm
Hauteur (métrique) 665 mm
Hauteur (métrique) intérieure 765 mm
Profondeur (métrique) intérieure 355 mm
Poids (métrique) 102 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Tension 200 V
Puissance 0,8 kW
Ampérage 3 A
Fréquence 50/60 Hz