Learn More
BINDER™ Série LIT MK - Chambres de test de batterie, avec équipement de sécurité pour les changements rapides de température
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7214612 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
228 L
734 L
Dimensions (L x l x H):
1439 x 1040 x 1929 mm
1898 x 1186 x 2221 mm
Dissipation thermique:
3 000 W (à 25°C)
3600 W (à 25°C)
Montée en température:
4 K
5 K
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17189124
Marque: BINDER™ 90200402
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Les chambres de test de batterie de BINDER sont idéales pour tester le vieillissement, les performances et les contraintes dans le cadre de l’assurance qualité et de la production de batteries. Pour garantir une sécurité maximale, toutes les chambres de la série LIT MK sont équipées par défaut d’un dispositif de détection et d’extinction d’incendie.
  • Plage de températures : -40°C à +110°C
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 2 lorsque la température est réglée sur +120°C
  • Clapet de décharge de pression réversible en acier inoxydable installé au milieu en haut de l’unité
  • Mécanisme amélioré de verrouillage des portes avec supports renforcés
  • Surveillance du CO, du H2, de l’O2et de la température dans l’atmosphère de la zone de test
  • Équipement d’inertisation
  • Extinction d’incendie lié au CO2
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Protection programmable contre la condensation pour les échantillons
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
  • Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • 1 portoir en acier inoxydable, peut être placé librement
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
  • TÜV SÜD confirme que les chambres LIT MK 240 et LIT MK 720 conviennent au niveau 6 de l’EUCAR
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Type de contrôleur Écran tactile
Sorties de données Ethernet, USB
Description LITMK240-400 V, standard, série LIT MK - Chambres de test de batterie avec dispositif de sécurité pour les changements rapides de température, 228 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacité (métrique) 228 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Convection Type Chambre de préchauffage APT.line™
Éclairage LED
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 1 (maxi. 6)
Type de bouchon Prise CEE 16 / 6 H 5 broches
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Type Battery Test Chamber
Affichage Écran tactile TFT
Modèle de porte Une porte
À utiliser avec (application) Test de batterie
Dissipation thermique 3 000 W (à 25°C)
Montée en température 5 K
Temps de chauffage 40 min de -40°C à +110°C
Modèle LITMK240-400 V
Nbre de portes 1
Gamme de produits LIT MK
Réfrigérant Réfrigérant R-452 A sans CFC
Uniformité de la température 0,1 à 1,2 K
Garantie 2 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 735 x 443 x 700 mm
Dimensions (L x l x H) 1439 x 1040 x 1929 mm
Dimensions (L x l x H) intérieures 443 x 735 x 700 mm
Poids à l’expédition (impériale) 346 kg
Poids (métrique) 375 kg
Alimentation électrique 400 V 3 ∼ 50 Hz
Tension 400 V
Puissance 5,6 kW
Ampérage 16 A
Fréquence 50 Hz