Learn More
BINDER™ Série M Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation étendues
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
53 L
115 L
240 L
400 L
720 L
Dimensions (L x l x H):
635 x 665 x 780 mm
835 x 645 x 865 mm
1035 x 850 x 985 mm
1235 x 870 x 1190 mm
1235 x 970 x 1695 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Vitesse de ventilateur réglable
- Volet de ventilation contrôlé par programme
- Contrôleur LCD couleur avec programmation d’intervalles de temps
- 2 racks chromés
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Interface d’ordinateur : RS 422
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 8,5 pi3 |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de convection | Forcé |
| Description | M240-230 V, standard, série M Classic.Line - Chambres de séchage et de chauffage avec convection forcée et fonctions de programme avancées, 240 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Capacité (métrique) | 240 L |
| max. (métrique) | Température ambiante +5°C jusqu’à 300°C |
| Type | Chambre de séchage et de chauffage |
| Affichage | Écran couleur LCD |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Charge max. de support | 30 kg |
| Afficher plus |