Learn More
BINDER™ Série MK - Chambres d’essais climatiques, pour variation de température rapide
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
115 L
228 L
734 L
Dimensions (L x l x H):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de températures : -40°C à +180°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
- Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
- Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Port d’accès avec bouchon en silicone
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- 4 roulettes, deux avec freins
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Fonction de rampe réglable
- Enregistreur graphique intégré
- Horloge en temps réel
- 1 portoir en acier inoxydable
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Réfrigérant R-452A sans CFC
- Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 4.1 cu. ft. |
| Capacité (impériale) d’étagère | 66.1 lb. |
| Capacité (métrique) d’étagère | 30 kg |
| Description | MK115-400 V, standard, série MK - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température, 115 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz |
| Capacité (métrique) | 115 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Éclairage | Pas d’éclairage |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre d’étagères | 1 std./4 max. |
| Type de bouchon | CEE |
| Afficher plus |