Learn More
Sérine (L-Sérine), LoGiCal
Code produit 30457468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457468 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457468 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0359.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Sérine (L-Sérine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Serine
CAS 56-45-1
Noms d’analytes ou de composants L-Serine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H7 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Serine, -2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, -2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, -Serine, -alpha-Amino-beta-hydroxypropionic acid, 1: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 225: PN: EP2071334 SEQID: 242 claimed protein, 225: PN: WO2009077864 SEQID: 242 claimed protein, 6: PN: WO2012061268 SEQID: 6 claimed protein, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, beta-Hydroxy-L-alanine
Formule InChI InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CO)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 105.09
Quantité 10 mg
Poids de la formule 105,0426 g/mol