Learn More
Sérine (L-Sérine), Mikromol™
Code produit 17947784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17947784 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17947784 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0359.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sérine (L-Sérine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine
CAS 56-45-1
Noms d’analytes ou de composants L-Serine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H7 N O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Serine, (S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (S)-Serine, (S)-alpha-Amino-beta-hydroxypropionic acid, 1: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 225: PN: EP2071334 SEQID: 242 claimed protein, 225: PN: WO2009077864 SEQID: 242 claimed protein, 6: PN: WO2012061268 SEQID: 6 claimed protein, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, beta-Hydroxy-L-alanine
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CO)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 105.09
Quantité 250 mg
Poids de la formule 105,0426 g/mol