Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques
Code produit 17594715
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 ml
Longueur (métrique):
268 mm
272 mm
308 mm
341 mm
346 mm
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
200 pièces
5 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) unitSize
17594715 1 mL 268 mm 500 pièces
17504725 2 mL 272 mm 5 pièces
17514725 5 mL 341 mm 200 pièces
17524725 10 mL 346 mm 200 pièces
17534725 25 ml 308 mm 150 pièces
17544725 50 ml 346 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17594715 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 170353T
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisissez parmi une large sélection de pipettes sérologiques Thermo Scientific™ pour effectuer vos travaux de laboratoire quotidiens.Ces pipettes sérologiques stériles emballées individuellement sont idéales pour les transferts de liquides aseptiques.
  • Pipettes à code couleur et conditionnement pour une sélection pratique de volumes
  • Garantit une précision de distribution de + / -2 %
  • Emballage en papier /plastique permettant une ouverture facile
  • Fabriquées avec des résines vierges de haute qualité
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ISO 11137-2
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxique
  • Sans DNase / RNase
  • Sans ADN humain
  • Sans BSE/TSE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Graduations Oui
Couleur Transparent
Volume (métrique) 1 mL
Longueur (métrique) 268 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Contrôleur de pipette