Learn More
Fisherbrand™ Tête de piston dentelée pour broyeur pour tissus en PTFE
Code produit. 10055961 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Longueur (métrique):
230mm
235mm
270mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10055961
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec un récipient en verre pour homogénéiser la matière tissulaire. Le piston dentelé pour broyeur pour tissus en PTFE est fabriqué en PTFE pur.
Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE
  • Ultra pur, aucune contamination
  • Espace de broyage standard de 0,15 à 0,25 mm
  • Les volumes indiqués sont les volumes utiles une fois le piston en place
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Oui (individuellement)
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE
Type de produit Broyeur homogénéisateur pour tissus & Broyeur homogénéisateur pour tissus
À utiliser avec (application) Réduction de la granulométrie
À utiliser avec (équipement) Broyeur / homogénéiseur de tissus, récipient en verre
Longueur (métrique) 235mm