Learn More
Sertindole, MedChemExpress
Code produit. 16466088
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16466088
Marque: Medchem Express HY14543
MedChemExpress Sertindole, a neuroleptic, is one of the newer antipsychotic medications available.
Sertindole, a neuroleptic, is one of the newer antipsychotic medications available.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sertindole
CAS 106516-24-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H26ClFN4O
Quantité 10 mg
Synonyme Lu 23-174
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (56.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(N2C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4CCN(CCN5CCNC5=O)CC4)=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 440.94
Poids de la formule 440.94
Pourcentage de pureté 95.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.