Learn More
Sertraline, LoGiCal
Code produit 30457870
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457870 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457870 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0317.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sertraline
CAS 79617-96-2
Noms d’analytes ou de composants Sertraline
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H17 Cl2 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sertraline, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, (1S-cis)-, (+)-Sertraline, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthaleneamine, CP 51974
Formule InChI InChI=1S/C17H17Cl2N/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Nom IUPAC (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophényl)-N-méthyl-1,2,3,4-tétrahydronaphtalén-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 306.23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 305.0738 g/mol