Learn More
Labconco™ Flacons à sérum
Code produit. p-7111358 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15163065
Marque: Labconco™ 7575010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits pour le stockage à long terme d’échantillons lyophilisés. Les flacons de sérum Labconco sont spécialement conçus pour les applications de lyophilisation.
  • La paroi fine et uniforme assure une congélation et un séchage homogènes
  • Récipients convenant parfaitement aux plateaux de séchage et bouchage FreeZone
  • Peuvent être connectés aux ports de vannes sur les chambres de séchage et les collecteurs
  • Fournis dans des emballages de 100
Spécification
Capacité (métrique) 2 ml
Couleur Transparent
Matériau Verre
Nb par paquet 100/boîte
Stérilité Non stérile
Type de produit Flacon à sérum avec bouchon de 13 mm
Taille du bouchon 13 mm