Learn More
Gravis Flacons de sérum
Code produit. p-8009931
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
15 ml
24 ml
Conditionnement:
168 pièces
224 pièces
252 pièces
Code produit. 11783813
Marque: Gravis F018094672
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon à sertir à usage unique
• Verre sodocalcique type III selon la pharmacopée US
• Col diamètre 20mm
• Flacon à sertir en verre sodocalcique clair
• Flacon clair
Spécification
Capacité (métrique) 8 ml
Diamètre (métrique) externe du col 20 mm
Matériau verre
Nb par paquet 224/boîte
Quantité 224/boîte
Format Flacon
Finition de col 20 mm
Type de produit Flacon de sérum