Learn More
VACUUBRAND™ Kits d’entretien pour pompes à vide à membrane sans huile
Code produit. 10571895 Tous les produits Vacuubrand Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Modèle ME1, pompe à membrane sans huile ME1C.
Modèle ME2C, pompe à membrane sans huile NT.
Pompe en aluminium-FKM série “NT” modèle MZ2D NT Vario
Pompe en aluminium-FKM série MD4 NT, MV2 NT, MD4 NT Vario “NT”
Pompe série aluminium FKM modèle MD4 NT, MV2 NT, MD4 NT VARIO, MV2 NT Vario “NT”
Pompe à diaphragme sans huile Vario modèle ME4 NT, MZ2 NT, MZ2 NT
Pompe à membrane de modèle MD1C, PC3001, exempte d’huile
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. À utiliser avec unitSize
10571895 Pompe en aluminium-FKM série “NT” modèle MZ2D NT Vario 1 pièce
11930492 Modèle ME2C, pompe à membrane sans huile NT. 1 pièce
10141863 Pompe série aluminium FKM modèle MD4 NT, MV2 NT, MD4 NT VARIO, MV2 NT Vario “NT” 1 pièce
10486153 Pompe en aluminium-FKM série MD4 NT, MV2 NT, MD4 NT Vario “NT” 1 pièce
10496503 Pompe à diaphragme sans huile Vario modèle ME4 NT, MZ2 NT, MZ2 NT 1 pièce
11970942 Modèle ME1, pompe à membrane sans huile ME1C. 1 kit
10142272 Pompe à membrane de modèle MD1C, PC3001, exempte d’huile 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit. 10571895 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20696863
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièces de rechange VACUBRAND d‘origine
  • Comprend des membranes, des vannes et des anneaux d’étanchéité appropriés, le cas échéant
  • Ne comprend pas de clé de serrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pompe en aluminium-FKM série “NT” modèle MZ2D NT Vario
Type Kit d‘entretien