Learn More
VACUUBRAND™ Kits d’entretien pour pompes à vide à membrane sans huile
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Modèle ME1, pompe à membrane sans huile ME1C.
Modèle ME2C, pompe à membrane sans huile NT.
Pompe en aluminium-FKM série “NT” modèle MZ2D NT Vario
Pompe en aluminium-FKM série MD4 NT, MV2 NT, MD4 NT Vario “NT”
Pompe série aluminium FKM modèle MD4 NT, MV2 NT, MD4 NT VARIO, MV2 NT Vario “NT”
Pompe à diaphragme sans huile Vario modèle ME4 NT, MZ2 NT, MZ2 NT
Pompe à membrane de modèle MD1C, PC3001, exempte d’huile
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Comprend des membranes, des vannes et des anneaux d’étanchéité appropriés, le cas échéant
- Ne comprend pas de clé de serrage
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Modèle ME2C, pompe à membrane sans huile NT. |
| Type | Kit d‘entretien |