Learn More
Lot de 3 échantillons de contrôle qualité en poudre PE : Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Code produit 30316647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30316647 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316647 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGROHSPESET1P
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
CAS 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Noms d’analytes ou de composants Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Matériau matriciel
Élément Multi-éléments
Solvent or Matrix Polyéthylène
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 1 de chaque