Learn More
MP Biomedicals™ Ensemble de 4 dNTPs (100 mm)
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
4 x 100 μmol
4 x 25 μmol
Conditionnement:
4 pièces
Description
Ce produit permet de modifier l’ajout de chaque dNTP selon les besoins pour des expériences spécifiques, telles que :
- Lors de l’ajout d’un nucléotide radioactif pour l’étiquetage par PCR
- Augmenter le potentiel de mutations non spécifiques
- Dans la PCR, la PCR en temps réel, la synthèse de l’ADNc et le séquençage de l’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 100 mM |
| Contenu et stockage | Ensemble de 4 dNTPs composé de quatre flacons séparés de sels de sodium de dATP ; dCTP ; dGTP et dTTP. Stockage à -20°C. |
| Pureté ou qualité | + de 99 % |
| Quantité | 4 x 25 μmol |
| À utiliser avec (application) | PCR standard, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel |