Learn More
Ensemble de 9 standards XRF et 1 échantillon de contrôle qualité en poudre PE : Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| CAS | 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type de solution | Matériau matriciel |
| Élément | Multi-éléments |
| Solvent or Matrix | Polyéthylène |
| Industry Type | Essais pétrochimiques |
| Quantité | 1 de chaque |
| Afficher plus |