Learn More
Mélange d'huile diesel et d'huile minérale, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x (3 x 1 mL)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30312615 2 x (3 x 1 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312615 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA03009020
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau No. 2 Diesel Oil
CAS 68334-30-5
Noms d’analytes ou de composants No. 2 Diesel Oil
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Fuels, diesel, Diesel fuel oil, Diesel oil, Diesel oil (petroleum), Diesel test fuel, HRD 76, NATO-F 76, Diesel fuel
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Tests environnementaux
Quantité 2 x (3 x 1 mL)