Learn More
Fisherbrand™ Microscope biologique vertical série SFC-100
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
La SFC-100FLED avec prise UE
Alimentation électrique:
220/240 V, prise UE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Optique composée à 100 % de verre à revêtement optique, pour une image nette et claire
- Choix d’éclairages à LED sans fil innovant, qui ne produisent pas de chaleur, ou système d’éclairage standard au tungstène
- Construction entièrement en métal pour une utilisation à long terme dans les salles de classe
- Système de mise au point grossière et fine avec réglage de la tension
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Condenseur 0,65 N.A. avec diaphragme à iris et porte-filtre |
| Description | Microscope monoculaire en tungstène SFC-100 FLED (fiche EU) |
| Diaphragme | Iris |
| Eyepiece | WF10X/18 mm avec pointeur, verrouillable |
| Type de tête | Monoculaire |
| Type d’éclairage | Tungstène 20 W |
| Pouvoir grossissant | 40X, 100X, 400X |
| Modèle | La SFC-100FLED avec prise UE |
| Types d’objectifs | DIN Achromatique |
| Type de produit | Microscope |
| Afficher plus |