Learn More
SGC-CBP30, MedChemExpress
Code produit. 16496848
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16496848
Marque: Medchem Express HY15826
MedChemExpress SGC-CBP30 is a potent and highly selective CBP/p300 bromodomain (Kds of 21 nM and 32 nM for CBP and p300, respectively) inhibitor, displaying 40-fold selectivity over the first bromodomain of BRD4 [BRD4(1)] bound. SGC-CBP30 strongly reduces secretion of IL-17A in Th17 cells and has anti-inflammatory effects.
SGC-CBP30 is a potent and highly selective CBP/p300 bromodomain (Kds of 21 nM and 32 nM for CBP and p300, respectively) inhibitor, displaying 40-fold selectivity over the first bromodomain of BRD4 [BRD4(1)] bound. SGC-CBP30 strongly reduces secretion of IL-17A in Th17 cells and has anti-inflammatory effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau SGC-CBP30
CAS 1613695-14-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H33ClN4O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (60.90 mM)
SMILES C[C@H](N1CCOCC1)CN2C(CCC3=CC=C(OC)C(Cl)=C3)=NC4=CC(C5=C(C)ON=C5C)=CC=C42
Poids moléculaire (g/mol) 509.04
Poids de la formule 509.04
Pourcentage de pureté 99.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.