Learn More
SGE™ Ferrules réductrices, 15 % graphite / 85 % Vespel™
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,02 cm
0,03 cm
0,05 cm
0,08 cm
0,6 cm
0,63 cm
Longueur (métrique):
0,37 cm
0,74 cm
Largeur (métrique):
0,32 cm
0,64 cm
0,95 cm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Robustesse mécanique pour une durée de vie prolongée
- Offre une bonne préhension avec la colonne capillaire
- Température maximale : 300°C (572°F)
- À resserrer après les cycles de température initiaux
- Non réutilisable
- Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule réductrice |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,23 in |
| À utiliser avec (application) | GC |
| Longueur (métrique) | 0,74 cm |
| Largeur (impériale) | 0,37 in |
| Largeur (métrique) | 0,95 cm |
| Matériau | 15 % graphite, 85 % Vespel |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,6 cm |