Learn More
SGE™ Ferrules réductrices, 15 % graphite / 85 % Vespel™
Code produit. 10075350
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,02 cm
0,03 cm
0,05 cm
0,08 cm
0,6 cm
0,63 cm
Longueur (métrique):
0,37 cm
0,74 cm
Largeur (métrique):
0,32 cm
0,64 cm
0,95 cm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10075350
Marque: SGE™ 0726702
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mécaniquement robustes pour une durée de vie prolongée
Robustesse mécanique pour une durée de vie prolongée
  • Offre une bonne préhension avec la colonne capillaire
  • Température maximale : 300°C (572°F)
  • À resserrer après les cycles de température initiaux
  • Non réutilisable
  • Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
Spécification
Type Ferrule réductrice
Diamètre (impériale) intérieur 0,019 in
À utiliser avec (application) GC
Longueur (métrique) 0,74 cm
Largeur (impériale) 0,25 in
Largeur (métrique) 0,64 cm
Matériau 15 % graphite, 85 % Vespel
Diamètre (métrique) intérieur 0,05 cm