Learn More
Trajan™ Seringues à aiguilles à piston de 5 μl
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Tube de diamètre externe de 8 mm avec adaptateur répétiteur
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| Volume (métrique) | 5 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |