Learn More
SGE™ Vannes Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco avec aiguille fixe
Click to view available options
Description:
Piston SuperFlex, aiguille LC fixe
Seringue à aiguille amovible avec piston amovible
Seringue à vannes HPLC avec aiguille LC fixe
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Aiguille fixe
- À utiliser avec les vannes Rheodyne™ et Valco™
Spécification
Spécification
| Type | Seringue |
| Calibre d’aiguille | 22 g |
| À utiliser avec (application) | Vannes Valco, Beckman/Altex, Rheodyne™ et SSI |
| Description | Piston SuperFlex, aiguille LC fixe |
| Diamètre (impériale) interne | 0,028 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,71 mm |
| Volume (métrique) | 10 μl |