Learn More
SGE™ Vannes Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco avec aiguille fixe
Code produit. 10005460
Click to view available options
Description:
Piston SuperFlex, aiguille LC fixe
Seringue à aiguille amovible avec piston amovible
Seringue à vannes HPLC avec aiguille LC fixe
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10005460
Marque: SGE™ 002315
À utiliser avec les vannes Rheodyne™ et Valco™. Les vannes SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI et Valco avec aiguille fixe ont un calibre 22.
  • Aiguille fixe
  • À utiliser avec les vannes Rheodyne™ et Valco™
Spécification
Type Seringue
Calibre d’aiguille 22 G
À utiliser avec (application) Vannes Valco, Beckman/Altex, Rheodyne™ et SSI
Description Seringue à vannes HPLC avec aiguille LC fixe
Diamètre (impériale) interne 0,028 in
Diamètre (métrique) interne 0,71 mm
Volume (métrique) 10 μl