Learn More
SGE™ Colonnes capillaires (WAX) BP20
Code produit. 12965581
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
12965581 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
15278673 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
12935591 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
12664955 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
12995581 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
15248683 60 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit. 12965581 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 054433
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonnes WAX standard
  •  Phase de PEG très polaire
  • Réticulée pour la stabilité et le lavage
  • Idéale également pour les isomères xylènes et aromatiques
  • Épaisseur de film 0,1 à 1 μm : 20° à 260/280°C
Spécification
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Polyéthylène glycol
À utiliser avec (application) Analyse des cétones, Cétones, Analyse des aldéhydes, Analyse de parfum
Granulométrie 0,25 μm
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Polarité Polaire