Learn More
Trajan™ Aiguilles LC Diamond pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 100 à 500 mu;l
Code produit. 13127906
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,17 mm
0,37 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille:
2 in
2,24 in
Comprend:
Revêtement hydrophile ultra lisse
Revêtement hydrophobe ultra lisse
Revêtement ultra lisse
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13127906
Marque: Trajan™ 0355213
La conception aiguille amovible garantit que les niveaux de report sont encore plus réduits qu’avec les meilleures seringues à aiguille fixes disponibles. Les aiguilles LC Trajan Scientific ans Medical Diamondtrade; pour seringues pour échantillonneur automatique et manuelles de 10 à 50 mu;l sont prêtes pour la MS et conçues pour améliorer la sensibilité de vos résultats de MS.
pAméliorez la sensibilité de votre analyse MS :/pulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ul
Spécification
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,014 in
Diamètre (impériale) externe 0,02 in
Diamètre (métrique) interne 0,37 mm
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
Comprend Revêtement hydrophile ultra lisse
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille Diamond
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille LC
À utiliser avec (équipement) Seringues pour échantillonneur manuel et automatique (100 à 500 μl)